Histologie
Histologie
VWR fournit des réactifs et des appareils pour la préparation, la conservation et le traitement des tissus, des coupes et leur coloration.
Il existe un grand nombre de techniques de préparation des tissus et de méthodes d'examen. La plupart impliquent de préparer des coupes, qui sont examinées à l'aide de différents types de microscopes, mais il n'existe pas de méthode d'examen unique ni de technique de coloration unique. Toutes ces méthodes permettent de visualiser l'ensemble des cellules d'un tissu de la même manière. Il est possible de faire apparaître la morphologie des cellules par coloration, leurs caractéristiques fonctionnelles par traitement histochimique, immunologique ou moléculaire, et leur ultrastructure par microscopie électronique, tout cela à partir d'un seul échantillon. Une des caractéristiques des coupes colorées et des inclusions de tissus dans la paraffine est leur conservation . C'est pour cette raison que la plupart des laboratoires d'histologie conservent les blocs et les préparations de lames pendant de longues périodes.
Pour les lames, les lamelles couvre-objets, les microscopes, etc., voir la section Microscopie.