Laveurs de laboratoire Miele
Avec ses laveurs de laboratoire, ses procédures de traitement spécial et ses accessoires parfaitement coordonnés, Miele Professional propose des systèmes complets pour le traitement de différents types de verrerie de laboratoire en vue d'expériences analytiques ultérieures. Ces systèmes facilitent la reproductibilité des résultats, même dans des applications exigeantes issues des domaines et secteurs suivants : matières organiques et inorganiques, physique-chimie, biologie, microbiologie, laboratoires hospitaliers, pharmacies et secteurs agroalimentaire et cosmétique.
Grâce à l'expertise de Miele, les modèles offrant toutes sortes de programmes de lavage, bacs de chargement, modules et autres accessoires sont disponibles pour répondre correctement à vos besoins.
Ces 60 dernières années, Miele s'est efforcé de configurer ses cycles de lavage, ce qui vous permet de sélectionner le cycle le mieux adapté à votre verrerie de laboratoire.
Avec ses solutions pratiques et efficaces, Miele est le choix logique pour tous les utilisateurs du laboratoire.
Avantages de Miele :
  • Une documentation complète de l’ensemble des processus de traitement qui garantit un niveau supérieur de sécurité
  • Une flexibilité optimale et une utilisation intuitive grâce à de nouveaux paniers et inserts modulaires.
  • Performances très élevées en matière de nettoyage : une pression d'eau idéale pendant toutes les phases du programme grâce à une pompe de circulation à vitesse variable et brevetée.
  • Normes les plus élevées en matière d'hygiène : la conception d'une chambre aux coins arrondis et soudée de manière uniforme, et le déplacement des éléments de chauffage de la chambre vers la pompe de circulation empêchent toute accumulation de salissures
  • Solutions individuelles : diverses fonctionnalités offrent la solution parfaite pour un large éventail d'applications.
Vous recherchez un lave-verrerie de laboratoire ?
Lave-verrerie compacts de laboratoire
Les lave-verrerie de laboratoire de Miele Professional représentent une solution de niveau commercial pour la verrerie de laboratoire destinée aux analyses.
Lave-verrerie et laboratoire SlimLine
Grâce à ses nouveaux lave-verreries de laboratoire SlimLine, à ses méthodes de traitement hautes performances, ses produits chimiques de procédés ProCare Lab parfaitement compatibles et ses accessoires très pratiques, Miele propose un système de solutions complètes de traitement des lave-verreries de laboratoire d’expériences analytiques. En partenariat avec les utilisateurs, les ingénieurs de chez Miele sont allés bien au-delà des approches standard pour trouver des solutions personnalisées permettant de relever les défis quotidiens du laboratoire.
Lave-verrerie de laboratoire Grande capacité
Le nouveau modèle PLW 86 définit de nouvelles normes en termes de performances et de facilité d'utilisation. Ce système de lavage entièrement repensé affiche des performances considérablement meilleures par rapport aux modèles des gammes précédentes et, grâce une pompe à vitesse variable, il est capable d'ajuster en fonction de la charge la pression de circulation et la consommation d’eau en un seul geste.
Je souhaite obtenir plus d'infos
Sélection de produits
Traitement de la verrerie de laboratoire
La nouvelle génération de laveurs-désinfecteurs pour le laboratoire
La qualité MIELE
• Un traitement de qualité des verreries, tout en préservant leur durée de vie.
• Le groupe DURAN recommande les laveurs-désinfecteurs Miele
La garantie MIELE
• SAV Miele : un gage de
sécurité et de fiabilité
• Des contrats de maintenance adaptés à vos besoins
Les services MIELE
• Des techniciens experts
• Pièces de rechange disponibles jusqu’à 15 ans après l’achat
• Un service de proximité