Thermo Scientific Chemicals Bibliothèques de criblage
Le processus de découverte des médicaments suit différentes étapes :
- Validation de la cible
- Développement d’essais
- Criblages à haut débit (HTS)
- Hit to lead (H2L ou touche vers composé prometteur)
- Optimisation des composés prometteurs
- développement préclinique
- développement clinique
C’est pendant la phase de criblage à haut débit que l’on teste les composés potentiellement bioactifs afin de savoir s'ils interagissent avec une cible d'intérêt.
L'étape qui suit, appelée « hit to lead (H2L) », également connue sous le nom de génération du composé prometteur, démarre lorsque les touches initialement criblées ont été confirmées et évaluées. Par la suite, on synthétise les analogues (expansion des touches).
Gamme Maybridge
La gamme Maybridge est constituée de composés de grande qualité actifs, bioactifs et qui s'apparentent aux médicaments pouvant générer de précieuses données lors des programmes de criblage. Ceux-ci ont été spécialement développés pour contribuer au processus pharmaceutique de découverte de médicaments. La gamme Maybridge comprend :
- Le criblage à haut débit destiné à la découverte de médicaments. Il s'agit d'une palette de criblage constituée d'un ensemble particulièrement diversifié de plus de 53 000 molécules actives et bioactives. Cette palette inclut des composés élaborés individuellement et issus de techniques innovantes de synthèse.
- Blocs de construction hit-to-lead Maybridge spécialement conçus pour la chimie médicale, permettant le développement des SAR et l'optimisation du hit-to-lead.
- Bibliothèques de fragments Maybridge. Le criblage des fragments est de plus en plus largement adopté en tant que méthode efficace permettant d’accélérer le processus de découverte des médicaments. La palette de fragments de Maybridge contribue à accélérer l’identification des composés prometteurs selon leur structure, et elle comprend 30 000 fragments chimiques.
En savoir plus
Formats proposés
Les composés sélectionnés sont proposés dans deux formats préparés sur plaques et en flacons, avec des stocks disponibles pour assurer le suivi lorsque cela est nécessaire.
- Plaques à 96 puits munies d’un film sec de 1 μmol
- Microplaques à 384 puits avec un film sec de 0,25 μmol
Les plaques à 96 puits peuvent être fournies avec une quantité ≥2 µmol ou ≥0,5 mg sous forme de poudre, de films secs, ou de solutions de DMSO congelées. Les plaques à 96 ou 384 puits peuvent être fournies avec une quantité de 0,1 µmol ou de 0,01 mg sous forme de films secs ou de solutions de DMSO congelées. On peut également commander les composés en flacons avec une quantité de 2 µmol ou de 0,5 mg sous forme de poudre ou de solutions de DMSO congelées.
Nous pouvons aussi vous proposer la plupart des grandes marques de plaques et de flacons, et nous sommes heureux d’utiliser ceux qui sont fournis pas nos clients s'ils nous le demandent.
Contact
Téléchargement des fichiers de la bibliothèque