Analyse et détection des métaux à l'état de traces
|
Dans le cadre de l'analyse des métaux, les principales preuves sont désormais rassemblées à partir de très petites traces à des concentrations de l'ordre de la ppm, de la ppb et de la ppt à l'aide de méthodes sophistiquées comme l'AAS, l'ICP-OES, ou plus récemment, I'ICP-MS. Il faut aller bien au-delà d'une analyse visuelle. Les groupes de laboratoires modernes ne peuvent que très rarement analyser un échantillon directement sans pré-traitement approprié. Ainsi, l'échantillon doit dans un premier temps être convenablement dissout, digéré ou fusionné. Tous les réactifs auxiliaires utilisés doivent réaliser ces tâches sans être visibles dans l'analyse finale.
Les étalons et réactifs VWR Chemicals et J.T.Baker® sont spécialement produits dans le but de vous fournir un fond blanc vous permettant de résoudre les cas les plus complexes.
- Produits chimiques pour la préparation d'échantillons pour l'analyse de traces
- Étalons pour l'étalonnage
- Équipement pour l'analyse de traces
- Documents connexes à propos de la détection des métaux à l'état de traces
|
Produits chimiques pour la préparation d'échantillons
Acides de haute pureté et ultra-purs
Une gamme complète d'acides de haute pureté. Niveaux de contamination maximaux admissibles exprimés en ppb et ppt. Essentiels dans les applications d'analyse des ultra-traces.
Trouvez vos acides de haute pureté
Acides ARISTAR® pour l'analyse de traces
Cette gamme d'acides de haute pureté est essentielle dans la préparation d'échantillons pour l'analyse des métaux à l'état de traces avec des niveaux de contamination maximaux admissibles exprimés en ppm et ppb
Trouvez vos acides de haute pureté
Réactifs pour XRF
Utilisés pour l'analyse de roches, métaux, céramiques et ciments. La digestion par fluidification constitue une étape de la préparation d'échantillons pour la XRF.
Trouvez vos réactifs pour XRF
Détermination du mercure
Le mercure est l'un des métaux lourds les plus nocifs et toxiques dans l'environnement. Sa détermination, généralement réalisée par AAS, est courante dans différents secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique et les secteurs agroalimentaire et de l'environnement.
Trouvez votre produit
Acides pour l’analyse
VWR Chemicals et Merck proposent des réactifs incluant des acides, des produits caustiques et des sels pour de nombreuses applications analytiques et liées aux matériaux inorganiques. Les limites d'impuretés maximales autorisées garanties sont mentionnés dans les spécifications et la disponibilité du stock atteint 99 %.
Trouvez vos acides
Produits alcalins et caustiques pour l'analyse
Alcalins de VWR Chemicals et de Merck pour de nombreuses applications analytiques et liées aux matériaux inorganiques.
Alcalins VWR Chemicals pour de nombreuses applications analytiques et liées aux matériaux inorganiques.
Trouvez vos alcalins
Sels pour l’analyse
Les sels pour l’analyse sont fabriqués pour la plupart en Europe dans des conditions de contrôle strictes.
Trouvez vos sels
Sels Supelco® Suprapur
Sels inorganiques de haute pureté pour la préparation des échantillons, produits dans des conditions strictes dans des zones de salles blanches.
Étalons pour l'étalonnage
Étalons pour AAS 1000 mg/l
Gamme complète de 66 étalons pour AAS à 1000 mg/l disponibles en conditionnements de 100 et 500 ml. Traçabilité selon les normes NIST et certificat d'analyse complet (CoA) fourni
Trouvez vos étalons pour AAS
Étalons pour ICP et ICP-MS
Gamme complète d'étalons à 10, 1000 et 10 000 mg/l disponibles en conditionnements de 100 et 500 ml. Traçabilité selon les normes NIST et certificat d'analyse complet (CoA) fourni
Trouvez votre étalon mono-élément pour ICP
Étalons multi-éléments pour ICP et ICP-MS
Gamme complète de solutions multi-éléments à utiliser en tant qu'étalon interne ou pour un excellent étalonnage d'équipement. Traçabilité selon les normes NIST et certificat d'analyse complet (CoA) fourni.
Trouvez votre produit
Solutions étalon multi-éléments personnalisées
VWR, en collaboration avec CPACHEM, offre un service personnalisé grâce auquel vous pouvez définir vos propres composants, adaptant ainsi l'étalon à votre application spécifique.
Faites votre demande
Étalons de chromatographie ionique
Large gamme composée de 54 éléments à 1000 mg/l à utiliser dans les secteurs agroalimentaire, de l'environnement, pharmaceutique, des sciences de la vie et bien plus encore.
Trouvez vos étalons pour IC
Normes ICP, AAS et IC Supelco®
Pour les laboratoires d’essais accrédités, la norme ISO/CEI 17025 requiert l’utilisation de matériaux de référence certifiés (CRM) pour l’étalonnage.
Équipement pour l'analyse de traces
Purification d'eau
Les systèmes de purification d'eau VWR® garantissent un approvisionnement en eau pure...
Trouvez votre produit
Agitateurs
Agitateurs magnétiques, à plaque chauffante et à tige, barreaux d'agitation et accessoires...
Trouvez votre produit
Balances
Microbalances et balances analytiques, de précision et pour la mesure de l'humidité...
Trouvez votre produit
Distributeurs adaptables sur flacon
Distribution précise à partir de flacons de réactifs ou de burettes adaptables sur flacon pour le titrage...
Trouvez vos produits
Qu’est-ce que la spectroscopie atomique ?
La spectroscopie atomique permet aux analystes de déterminer la composition d’échantillons liquides ou solides en mesurant la quantité de lumière absorbée par les atomes et les ions dans la matière à des longueurs d’ondes spécifiques. L’application d’un rayonnement électromagnétique à un composant met les atomes de l’échantillon dans un état excité. Lorsqu'ils reviennent à leur état d’origine, ils émettent de l’énergie sous forme de lumière. Les analystes peuvent identifier les atomes de l’échantillon en mesurant la longueur d'ondes et l’intensité de la lumière émise.