Caméras
Comment faire une sélection !![]() Étant donné qu’Avantor propose un large choix de caméras, vous trouverez un sélecteur qui vous aidera à trouver celle qu’il vous faut. Ce sélecteur vous propose les choix suivants : Caméras USB et caméras pour applications par fluorescence![]() Les caméras USB sont les plus couramment utilisées. Elles sont parfaites pour les applications générales et les visualisations de qualité supérieure. Les caméras USB nécessitent un logiciel permettant une analyse complète des images et qui peut être disponible sur support CD, ou bien téléchargé depuis un site Internet. Caméras HDMI![]() Les caméras HDMI proposent de nombreuses possibilités de réglage, directement depuis l’appareil, à l’aide d'une souris (généralement fournie) qui permet de sélectionner les paramètres favoris. Caméras et tablettes Wi-Fi![]() Les caméras tablettes possèdent une application sur iPad, ou bien elles peuvent recourir à un logiciel d’application en fonction du type de caméra utilisé. Partager des images n’a jamais été aussi facile. On n’a pas besoin d’un PC. C’est idéal pour une analyse basique des images. Caméras pour oculaire![]() Pour les applications basiques, on peut les ajouter facilement à un microscope, si l’on n’a pas de phototube ni de microscopes trinoculaire. |