Evaporation
Evaporation
Evaporateur rotatif
Permet une extraction douce et efficace des solvants dans les échantillons par un processus d'évaporation, sous pression atmosphérique réduite, pour une évaporation plus rapide à basse température.
Dans de nombreux laboratoires chimiques, la séparation thermique ou physique constitue une technique communément employée. VWR propose un grand choix d'équipements destinés à l'automatisation de telles techniques, avec notamment l'évaporateur rotatif IKA/VWR Collection, d'un excellent rapport qualité-prix, plus toute la verrerie nécessaire à la création des différentes combinaisons possibles. 