Titration Karl Fisher pour la détermination de la teneur en eau
Titration Karl Fisher pour la détermination de la teneur en eau
Sélection de titrimètres volumétrique ou coulométrique Karl Fisher et de réactifs associés pour la détermination de la teneur en eau.
  • Les titrimètres volumétrique Karl Fischer sont destinés aux volumes d'eau intermédiaires à importants (en mg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement facile
  • Les titrimètres coulométrique Karl Fischer sont destinés aux petits volumes d'eau (en µg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement très simple
  • Réactifs Karl Fischer