Gamme étendue d'étalons d'indice de réfraction de 1,34325 à 1,65808 nD
Une gamme complète de 25 étalons à base de solvant et stabilisés au saccharose à 20 °C
Ces 25 étalons d'indice de réfraction peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque de réfractomètre.
  • Une des offres les plus complètes du marché
  • Présentés dans un flacon compte-gouttes de 15 ml pratique et de haute qualité
  • Incertitude de mesure jusqu'à ±0,00014 unités nD
  • Uniformité du produit : indépendant, traçable, certifié
  • Certificats d'analyse et fiches de données de sécurité disponibles en ligne