Étude de cas : pompe ICC personnalisée pour des produits de radiothérapie et isotopes
Ismatec® Reglo® La pompe ICC personnalisée pour des produits de radiothérapie et isotopes
Situation/défi
Un fabricant leader de produits de radiothérapie et isotopes avait besoin d’un accessoire de pompe avec 4 canaux contrôlés de manière indépendante. Il avait également besoin d’un système de montage personnalisé pour accueillir une configuration de montage spécifique.
OEM reglo icc peristaltic pump
Notre solution d'ingénierie personnalisée
Le projet a été élaboré avec notre équipe d'ingénierie. Celle-ci a recommandé la pompe avec contrôle indépendant des canaux (ICC) Ismatec® Reglo® , personnalisée avec une plaque de montage personnalisée. Un système de pompe personnalisé complet a été développé.
Les pompes péristaltiques multicanaux Reglo ICC permettent à l’utilisateur de contrôler individuellement l’écoulement et le sens de chaque canal. La pompe fournit un pompage continu ou une distribution précise allant jusqu’à 35 ml/min et la capacité d'un écoulement bidirectionnel dans chaque canal. De plus, l’étalonnage indépendant du canal minimise les différences de tube à tube, garantissant un étalonnage très précis.
Apport de valeur
La nouvelle pompe personnalisée est facilement montée à l'intérieur de l’enceinte du client. Notre réponse rapide a permis au client de respecter le calendrier de lancement de son produit. Le client a économisé 200 $ de travail par unité avec le dispositif de montage personnalisé.