L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
cAMP and cGMP conjugates
Fournisseur: Biotium
00020-1 00020 00021-1 00021 00022-1 00022
00020-1EA 619 EUR InStock
00020-1 00020. 00021-1 00021. 00022-1 00022.
cAMP and cGMP conjugates
Tests Tests immunologiques
Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
  • Biotin-cAMP can be used to probe cAMP receptors
  • Biotin-cGMP has been used as a tracer in immunoassays for cGMP measurement in plasma or urine samples
  • Cyanine 644-cAMP can be used to probe cAMP receptors
Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt is a biotin-conjugated cAMP analogue that can be used to probe cAMP receptors.
Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt has been used as a tracer in immunoassays for the cGMP measurement in plasma or urine samples. Cyanine 644-cAMP is a fluorescently labeled cAMP analogue and can be used to probe cAMP receptors.
Cyanine 644-cAMP λExEm (MeOH) = 644/670 nm. Cyanine 644-cAMP is a fluorescently labeled cAMP analog and can be used to probe cAMP receptors. Single molecules of fluorescently labeled cAMP have been imaged as the probe binds to the receptor on the surface of Dictyostelium cells.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c71b89f5bb9fc271307593b4b8ef5e991a2f04b3&vid=d7793f85ad046d34aaa668c3d44b1f4f310e1852&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82c2abf8119929b0d22bc20795e78d2ec8e3bbf8&vid=6c7db50eb305c92289a7e89511ddffe90c6fd077&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ea0d4df8385fb9502b1d494a8939666151f73dc&vid=7de9ea46793766c29757b0730c51db4f55b1f190&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Biotin-cAMP, 20×50 µg 20 00020-1
Biotin-cAMP, 1 mg 1 mg 00020.
Biotin-cGMP, 20×50 µg 20 00021-1
Biotin-cGMP, 1 mg 1 mg 00021.
Cyanine 644-cAMP, 20×50 µg 20 00022-1
Cyanine 644-cAMP, 1 mg 1 mg 00022.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité