Staurosporine
Fournisseur: Biotium
00025
00025.EA 143 EUR InStock
00025.
Staurosporine
Staurosporine
Staurosporine is a potent apoptosis inducer.
  • Potent and cell-permeable inhibitor
  • Induces apoptosis in human neuroblastoma cells
  • Apoptosis in chick embryonic neurons
Staurosporine is a potent and cell-permeable inhibitor of a wide variety of protein kinases including protein kinase C (IC50 = 0.7 nM), protein kinase A (IC50 = 7 nM), and protein kinase G (IC50 = 8.5 nM). Staurosporine induces apoptosis in human neuroblastoma cells and chick embryonic neurons.
Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4a2d3b141f1c8991d03aabd2739b88ef900f2e&vid=3964345f0c39cba5816d6cce0b3a5dd2d02400d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité