Ammonium carbonate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0015.1000EA 118.71 EUR InStock
0015.1000
Ammonium carbonate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay (NH3) min. 30.0 %
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Insoluble Matter max. 0.005 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %
Sulfur Compounds (as SO4) max. 0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité