di-Ammonium hydrogénocitrate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0020.1000EA 156.82 EUR InStock
0020.1000
di-Ammonium hydrogénocitrate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Ammonium hydrogen citrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densité: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay (by formol method) 98.0 - 103.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.0005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Oxalate (C2O4) passes test
Phosphate (PO4) max. 0.0005 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfur Compounds (as SO4) max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité