Amberlite® IRN-150 hydrogen and hydroxide form résine échangeuse d'ions, qualité nucléaire, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Styrene-DVB
00234-1KG
00234-1KGEA 257 EUR InStock
00234-1KG
Amberlite® IRN-150 hydrogen and hydroxide form résine échangeuse d'ions, qualité nucléaire, Sigma-Aldrich®
Amberlite® IRN-150
Mixed bed resin for primary water chemistry control in once-through systems. Useful in industrial water treatment where as-supplied resin must have absolute minimum of ionic and non-ionic contamination.
Numéro MDL: MFCD00145822
Numéro CAS: 79956-14-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité