Éthanolamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
00278-5ML-F
00278-5ML-FEA 105 EUR InStock
00278-5ML-F
Éthanolamine, Supelco®
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.5 °C
Densité: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=388ecb2c206503a3db082d91353101a3bbae24de&vid=99ca3d2ea81643daf6bf23fbf436e432a3ae6dc1&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité