1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Biotium
00300
00300.EA 178 EUR InStock
00300.
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001219
Numéro CAS: 1758-68-5
EINECS: 217-156-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité