Etain ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00344.GE
00344.GEEA 148 EUR InStock
00344.GE
Etain ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Etain
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈6.9g/75x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité