Calcium acétate hémihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0041.0500EA 98.43 EUR InStock
0041.0500
Calcium acétate hémihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Calcium acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·¹/₂H₂O
Numéro CAS: 62-54-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité