Zinc ≥99.9999% (base métaux), lingot
Fournisseur: Thermo Scientific
00420.KF
00420.KFEA 1400 EUR InStock
00420.KF
Zinc ≥99.9999% (base métaux), lingot
Zinc
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈200g/ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité