di-Ammonium hydrogénoorthophosphate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
0054.1000EA 108.31 EUR InStock
0054.1000
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Assay min. 98.0 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.0005 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.003 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.7 - 8.1
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) max. 5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité