Fixateur cytologique, Q Path® Labofix
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
13356770.EA 10.9 EUR InStock
13356770. 00556760.
Fixateur cytologique, Q Path® Labofix
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Q Path® Labofix est un spray fixateur cytologique capable de fixer et de stocker les éléments cellulaires de frottis gynécologiques ou non après étalage sur une lame de verre.
  • Easy and quick use
Le principe est basé sur une réaction de déshydratation suivie de la protection des éléments cellulaires.
Utilisation simple et rapide: Vaporiser deux fois sur le frottis et laisser sécher pendant trois minutes, puis les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire et colorés.
Certifications: IVD reagent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité