Praséodyme ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00607.FF
00607.FFEA 429 EUR InStock
00607.FF
Praséodyme ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Praséodyme
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: ≈2.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011174
Formule: Pr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011174
Numéro CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité