Safemount Q Path®
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
00647520.EA 312 EUR InStock
00647520.
Safemount Q Path®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Safemount Q Path® est un milieu de montage fourni dans un flacon en PET et compatible avec Safesolv. Il fixe la lamelle à la lame en verre ainsi que la sonde dans la position adaptée après coloration.
  • Flacon ambré
  • Facile à répandre
  • Facile à essuyer à l'éponge
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité