Fixateur cytologique, Q Path® Cytofix
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
00656746.EA 204 EUR InStock
00656746.
Fixateur cytologique, Q Path® Cytofix
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Fixateur combinant les qualités coagulantes de l'alcool pour permettre une meilleure fixation des éléments nucléaires et cytoplasmiques. Les érythrocytes sont lysés, ils n'occultent donc pas l'observation des éléments intéressants. Ce fixateur peut être utilisé selon la méthode Saccomanno.
Couramment utilisée en cytologie, elle est recommandée pour les cytologies des liquides urinaires, pleuraux ou péritonéaux, les lavages bronchiques et les échantillons cervicaux/vaginaux.
Conditionnement: Sac-en-boîte (CUBITAINER®).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité