Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hafnium ≥99.6% (base métaux sauf Zr), éponge 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

00674.A1
00674.A1EA 0 EUR InStock
00674.A1
Hafnium ≥99.6% (base métaux sauf Zr), éponge 0.8-20 mm (0.03-0.79 in) (Zr ∼ 3%)
Hafnium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: Sponge Odour: Odourless UN No.: 2545 MDL No.: MFCD00011032


Formule: Hf
MW: 178,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
ONU: 2545
ADR: 4.2,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité