Tributyle phosphate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: TBP, TBPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
00675-500ML
00675-500MLEA 608 EUR InStock
00675-500ML
Tributyle phosphate, Supelco®
Tributyle phosphate
Formule: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266,32 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009436
Numéro CAS: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83c36cd3c4efe2452f97c8983300d14886417d08&vid=c278d181c78c5e828a854a931f621787b058afee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité