VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Fournisseur: VWR Chemicals
00699030.EA 123 EUR InStock
00699030.
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
125 g de neutralisant sont utilisés pour neutraliser1 litre de Formaldéhyde 4%. Agitez et attendez 24 heures pour finaliser le processus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité