VWR® Q path® Safesolv, Solvent Substitute
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
00699464.EA 138 EUR InStock
00699464.
VWR® Q path® Safesolv, Solvent Substitute
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Q Path® Safesolv est un substitut non dangereux du xylène ou du toluène. Il est compatible avec le milieu de montage Q Path® Safemount référence 00647520. Il est utilisé à la place du xylène, du toluène, du méthylecyclohexane ou d'autres solvants au cours des étapes de déshydratation des préparations histologiques, ainsi que pendant les phases de coloration et de montage de lamelles.
  • Clear colourless liquid
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité