Magnesium ionophore VII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
00744-10MG-F
00744-10MG-FEA 651 EUR InStock
00744-10MG-F
Magnesium ionophore VII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Magnesium ionophore VII
Formule: C₃₈H₆₀N₄O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07785359
Numéro CAS: 156210-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0c9dca10d45beced917c02ce2903582be73e8c&vid=030dcc9f0e1ec2d5acd36cea9c9a952219717528&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité