Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide borique ≥99.5% (par acidimétrie), granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid

0084-01EA 94.51 EUR InStock
0084-01 0084-07 0084-08
Acide borique ≥99.5% (par acidimétrie), granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
ortho-Boric acid
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.


Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (H₃BO₃) (by acidimetry) ≥ 99.5 %
Insoluble in Methanol ≤ 0.005 %
Nonvolatile with Methanol ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité