Graphite, plaque, Thickness: 2.5 cm (1.0 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00882.VE
00882.VEEA 628 EUR InStock
00882.VE
Graphite, plaque, Thickness: 2.5 cm (1.0 in)
Graphite
MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité