Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)

Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Attention

01-62-0016-25EA 119 EUR InStock
01-62-0016-25 01-62-0016-100
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)


Formule: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MW: 520,4 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077411
Numéro CAS: 128625-52-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité