L-Alanine ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
0106-100GEA 120 EUR InStock
0106-100G
L-Alanine ≥99%, Haute Pureté
L-Alanine
Origine non animale. Poudre blanche cristalline.
Non polaire acide aminé aliphatique. Acide aminé non essentiel. Intervient dans la régulation de fonctions métaboliques diverses.
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5754f084d1f8592c5ceef9bd3b6c1361d7fdcf8d&vid=35eb33df624f876273f5daf0efe002c51feba7e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic ≤0.00015%
Ash ≤0.15%
Chloride ≤0.05%
Heavy Metals ≤0.001%
Sulphate <0.03%
Iron <0.003%
Loss on Drying <0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 5.5 - 7.0
Purity >99%
Specific Rotation 13.7 -15.1°
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..