Eosine J (jaunâtre), Qualité Certifiée
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
0109-100GEA 105 EUR InStock
0109-100G
Eosine J (jaunâtre), Qualité Certifiée
Eosine J (jaunâtre)
Counterstain to hematoxylin. Used for staining exfoliative cytology.
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Point de fusion: 295…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye Content >88%
Lambda Max 515 – 518 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité