Fer (III) sulfate hydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0123.1000EA 118.34 EUR InStock
0123.1000
Fer (III) sulfate hydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fer (III) sulfate hydraté
Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Densité: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149714
Numéro CAS: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Fe2(SO4)3) min. 73.0 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Copper (Cu) max. 0.005 %
Zinc (Zn) max. 0.005 %
Ferrous Iron (as Fe) max. 0.02 %
Insoluble Matter max. 0.02 %
Nitrate (NO3) max. 0.01 %
Substances not Precipitated by NH4OH (as SO4) max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité