Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (II) chlorure tétrahydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

0125.0250EA 49.41 EUR InStock
0125.0250
Fer (II) chlorure tétrahydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fer (II) chlorure tétrahydraté


Formule: FeCl₂·4H₂O
Point de fusion: 677 °C
Densité: 1.926 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149709
Numéro CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0 %
Appearance of solution passes test
Arsenic (As) max. 0.001 %
Copper (Cu) max. 0.005 %
Zinc (Zn) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité