Acide formique 100% 88% 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
0128-01EA 156 EUR InStock
0128-01
Acide formique 100% 88% 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Densité: 1.22
Point d'éclair: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8, 3 II
Merck Index: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥88.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤15
Assay (HCOOH) ≥88.0 %
Color (APHA) ≤15
Dilution Test Passes Test
Residue after Evaporation ≤0.0020 %
Acetic Acid (CH₃COOH) ≤0.4 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Sulfite (SO₃) Passes Test
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité