Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-2-méthylpropanol, Haute Pureté

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP

0136-4LEA 294 EUR InStock
0136-4L
2-Amino-2-méthylpropanol, Haute Pureté
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
5% d'eau ont été ajoutés afin de maintenir la liquidité à température ambiante.


Formule: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…26 °C
Densité: 0.667 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008051
Numéro CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (0.1 M, Water) @25 °C 11.0 - 12.0
Purity (anhydrous) 98.5 %
Reassay Date REPORT

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité