Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: VWR Chemicals
0137-1KGEA 904 EUR InStock
0137-1KG
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et Peptides
Les tampons biologiques sont utiles pour la culture cellulaire in vitro, dosages enzymatiques et certaines applications électrophorétiques à pH physiologique.
  • Perte au séchage ≤0,2%
  • Solubilité (10%, eau): Pass
  • EINECS: ≤0,2%
  • Solubilité (10%, eau): GHS07 et avertissement
La glycylglycine (Gly-Gly) contient ≤0,02% d'ammoniac, ≤0,0001% d'arsenic, ≤0,2% de cendres, ≤0,02% de chlorure, ≤0,002% de métaux lourds (sous forme de Pb), ≤0,001% de fer et ≤0,03% sulfate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité