Naphtalène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
01422-1G
01422-1GEA 42.8 EUR InStock
01422-1G
Naphtalène, Supelco®
Naphtalène
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=577bca5b152bd40b8d2301f590f3bdb28ac470ad&vid=00154cb6f0a0fbb59a3d87a378673ab323d6c93a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité