Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) ≥98%, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
0145-250MGEA 124 EUR InStock
0145-250MG
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3) ≥98%, Qualité ultra pure
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
VWR offers riboneucleotides for amplification of RNA in in vitro transcription.
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044310
Numéro CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Moisture (KF) ≤13%
Purity (Dried) ≥98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité