Manganèse (II) sulfate monohydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0174.1000EA 128.97 EUR InStock
0174.1000
Manganèse (II) sulfate monohydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Manganèse (II) sulfate monohydraté
Formule: MnSO₄·1H₂O
Point de fusion: 700 °C
Densité: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay 98.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Zinc (Zn) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Ignition 10.0 - 12.0 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities (in ppm)
Copper (Cu) max. 5
Nickel (Ni) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité