Encre chinoise, vert, Q Path® colorant pour histologie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
01816201.EA 49.1 EUR InStock
01816201.
Encre chinoise, vert, Q Path® colorant pour histologie
Encre chinoise
Q Path Inks for Pathology are inks for marking and identifying histological samples without altering the tissues.
  • Very long lasting non removable ink
  • Product ready for use
Usage
1. Shake the bottle well before opening
2. The ink is applied using a paintbrush or a swab
3. Close the bottle properly after use
Composition: Water, pigment and glycerine.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green liquid
Colour of solution Passes test
Density (20/4) 1.190 --> 1.370
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité