Acide oxalique dihydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
0187.1000EA 103.6 EUR InStock
0187.1000
Acide oxalique dihydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101 °C
Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay 99.5 - 102.5 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Substances Darkened by Hot H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Calcium (Ca) max. 5
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 2
Heavy Metals (as Pb) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité