CYPMPO ≥97% pour spectroscopie ESR, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
01872-1MG
01872-1MGEA 159 EUR InStock
01872-1MG
CYPMPO ≥97% pour spectroscopie ESR, Supelco®
CYPMPO
CYPMPO is designed for radical detection. It is a free radical spin trap with excellent trapping capabilites toward hydroxyl and superoxide radicals in biological and chemical systems.
Formule: C₁₀H₁₈NO₄P
MW: 247,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11045266
Numéro CAS: 934182-09-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e258b7c28cae8213f9e615bbe6b890aae73334f5&vid=3565793df9fead205a8e85b42b23f68be370b781&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité