3-Amino-1-propanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
01887-5ML-F
01887-5ML-FEA 88 EUR InStock
01887-5ML-F
3-Amino-1-propanol, Supelco®
3-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00008223
Numéro CAS: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité