Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guanosine, Qualité ultra pure pour biochimie

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

0193-100GEA 320 EUR InStock
0193-100G
Guanosine, Qualité ultra pure pour biochimie
Guanosine


Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010182
Numéro CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Em (252.5 nm, 0.01 M PO₄ buffer) 12500 – 15000

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité