Diméthylsulfoxyde ≥99.99995% (base métaux) pour analyse de traces inorganiques, Supelco®
Fournisseur: Merck
01934-1L
01934-1LEA 204 EUR InStock
01934-1L
Diméthylsulfoxyde ≥99.99995% (base métaux) pour analyse de traces inorganiques, Supelco®
Diméthylsulfoxyde
Attention: Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Formule: (CH₃)₂SO
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3990aada1f87b2733e0481236d64b0498101365&vid=0f1e855a31dfb2bcfe995166ed7c3e25f5a0a175&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité