Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Brij® 35 concentrée, Haute Pureté

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

0217-1KGEA 295 EUR InStock
0217-1KG
Brij® 35 concentrée, Haute Pureté
Brij® 35
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.

  • White waxy solid

Hydroxyl Number: 40-60. Non-ionic - containing no charge (polyoxyethylenes or alkyl glucosides). Non-ionic detergents are suited for solubilising embrane proteins without altering biological activity.


Formule: (C₂H₄O)nC₁₂H₂₆O
Point de fusion: 39…43 °C
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hydroxyl Number 40 – 60
Moisture (KF) ≤3%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité