2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate sodium salt ≥98.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
02241-1UMO-F
02241-1UMO-FEA 145 EUR InStock
02241-1UMO-F
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate sodium salt ≥98.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate sodium salt
Inhibitor of DNA polymerase I-catalyzed chain elongation.
Formule: C₉H₁₆N₃O₁₂P₃
Numéro MDL: MFCD00717536
Numéro CAS: 132619-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b54f459a7cebf06032cf6efd5d9b180dd5642d&vid=d9c4cf8cbf134e3b08eec27c1851b408c15ad458&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Purity (HPLC area %) ≥ 98.0 %
HPLC minor component (area %) 2',3'-DIDEOXYCYTIDINE 5'-DIPHOSPHATE ≤1.5 %
Test by UV Spectroscopy 10.0 - 11.0 MMOL/L
Extraneous activities DNASES, RNASES NOT DETECTABLE
A (260NM) /A (280NM) Report Result
RECOMMENDED RETEST PERIOD 28 MONTHS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité